Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf epT.I.P.S. Motion work with the epMotion platform, with a TipHolder accessory the reload trays offer an environmentally friendly option.
Marke:  Eppendorf 0030014430
486.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30019045
  • 517.06 € / 2304 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • epT.I.P.S. Motion can be used with epMotion™ 96 or integrated into your workstation as a reload system when combined with the tip holder
  • The high-quality reload tips are delivered in a PET thermoformed tray with sealed lid. Upgrading to the autoclavable, aluminum tip holder, which replaces the disposable box, provides waste reduction of up to 40%
  • Eppendorf consumables and thus also epT.I.P.S. Motion pipette tips as Reload System are shipped in packaging consisting of at least 62% recycled cardboard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 to 50 μL
PCR Clean
Nicht autoklavierbar
Hanging Tip Rack
Roboterspitzen
Eppendorf epMotion
Polypropylen
Gefiltert
klar
For Eppendorf epMotion series
Standard, Straight
Single-use
No
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip loading
    • epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip ejection
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip ejection
      Zertifikate
      Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
      3 Ergebnisse gefunden
      Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
      ChargennummerL203187J Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/11/2024 Catalog Number0030014430
      ChargennummerL202669I Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/10/2024 Catalog Number0030014430
      ChargennummerL203012I Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number0030014430
      Zubehör anzeigen
      Name des Produkts
      Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System > Volume (Metric): 0.5 - 50 μL; Filtered: Filtered; Sterility: PCR clean