Learn More
Quickfit™ Zweihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen bietet hohe Beständigkeit gegen Thermoschock und aggressive Chemikalien.
Marke: Quickfit FR25/1S/1A
65.70 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen bietet hohe Beständigkeit gegen Thermoschock und aggressive Chemikalien.
- Ausgestattet mit zwei Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas - Ein vertikaler Mittelhals - Ein abgewinkelter Seitenhals
- Durch den Seitenhals können Gaseinlassröhrchen und Thermometer etc. in den Kolben eingeführt werden
- Hergestellt aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
Spezifikation
25 ml | |
77 mm | |
14/23 (Mitte), 14/23 (Seite) |
Borosilikatglas | |
2 | |
Rund |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30