Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen, 2D SafeCode
GREENER_CHOICE
Vorcodierte Eppendorf Röhrchen bieten eine -stufige Codierung des SafeCode-Systems (Datenmatrixcode und klares Schreiben), um eine sichere Probenidentifizierung zu ermöglichen. Verschiedene Volumenklassen ermöglichen eine sichere Proben-ID in Kombination mit digitaler Probenverfolgung.
Marke:  Eppendorf™ 0030113500
125.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17670006
  • 127.00 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung
  • Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 30 % beschädigt sein können
  • Temperaturbereich: -86°bis +121 °C
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen für höchste Probenreinheit
  • Standardverfügbarkeit für eine komfortable Handhabung
  • Frei von Pyrogen (Endotoxin), DNase, RNase und DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA
Durchsichtig
Polypropylen
100/Pk.
200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen)
Ja
Zylindrisch
Schraube
17 mm
Röhrchen
HDPE
5 ml
Mikroröhrchen mit 2D Datamatrix-Code (SafeCode)
200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen)
Steril
Autoklavierbar
Konisch
Ja
Ja
Name des Produkts
Eppendorf™ Konische Röhrchen, 2D SafeCode > Reinheitsgrad: Steril, frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA, Farbe: Farblos, Verpackung: 200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen), Inhalt: Mikroröhrchen mit 2D Datamatrix-Code (SafeCode)