Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SN750, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Brand:  Memmert™ SN750B02075
Product Code. 17598715
  • 298.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Specifications
Specifications
Sterilisator SN750
Auffangschale
Rand: 15 mm
Edelstahl
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SN750, 15 mm > Kann verwendet werden mit: SN750