Learn More
Fisherbrand™ Schwimmständer aus Schaum für Probenröhrchen
Für schwimmende Röhrchen in Wasserbädern, Wannen oder Bechern. Fisherbrand™ Schwimmständer aus Schaum sind aus flexiblem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und eignen sich für verschiedenste Laboranwendungen. Die wiederverwendbaren Gestelle in bunten Farben sind mit abnehmbaren Tragegriffen versehen, um das Herausheben der Proben aus Bädern zu vereinfachen.
Marke: Fisherbrand™ HS2165C
24.21 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Nicht zur Reinigung im Autoklav vorgesehen.
Beschreibung
- Bunte Schaumständer, ideal für schwimmende Röhrchen in Wasserbädern, Wannen oder Bechern
- Der geschlossenzellige Schaum widersteht der Wasserabsorption, so dass die Ständer auch gewaschen und wiederverwendet werden können
- Mit abnehmbaren Tragegriffen zum problemlosen Herausheben der Proben aus dem Bad
Spezifikation
Nicht empfohlen | |
Röhrchengestell | |
Vierundzwanzig 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen | |
Schaum aus Polyethylen hoher Dichte | |
Rechteckig mit abgerundeten Ecken | |
9,3 mm |
Gelb | |
Für schwimmende Röhrchen in Wasserbädern, Bechern oder Bechergläsern | |
Abnehmbare Tragegriffe | |
5/Packung | |
150 x 83 x 70 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
5Stunden
21Minuten
31Sekunden
40 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
5Stunden
21Minuten
31Sekunden
40 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
5Stunden
21Minuten
31Sekunden
40