Learn More
asecos™ Sicherheitskanister Edelstahl
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 36484
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17876536
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Abfüllhahn aus Edelstahl (1.4301)
  • inkl. Entlüftung, NBR-Dichtung und Schraubkappe aus Aluminum, integrierter Flammensperre und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
Spezifikation
2.6 gal.
Gray
6.69 in.
11.02 in.
6.61 lb.
10 L
Edelstahl
170.00 mm
280.00 mm
3 kg
Name des Produkts
asecos™ Sicherheitskanister Edelstahl > Capacity: 10 L, Height: 280 mm