Learn More
asecos™ Sicherheitskanister Edelstahl
Artikelnummer. p-200003714 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
20 l
Höhe (metrisch):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
280,00 mm
470,00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17826476
Marke: asecos™ 40090
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Abfüllhahn aus Edelstahl (1.4301)
  • inkl. Entlüftung, NBR-Dichtung und Schraubkappe aus Aluminum, integrierter Flammensperre und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1.3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Farbe Gray
Material Edelstahl
Breite (angloamerikanisch) 9.61 in.
Breite (metrisch) 244.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6.65 in.
Höhe (metrisch) 169,00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 5.29 lb.
Gewicht (metrisch) 2.4 kg