Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726108.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,5 mm | |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 5 HT | |
Gaschromatographie (GC) | |
0,25 μm | |
Je 1 |
Ideal für MS-Detektoren, kann mit Lösungsmitteln gespült werden | |
0,32 mm | |
G27, G36 | |
380°bis 400 °C | |
30 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC-Kapillarsäule > Länge:30m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 0.25um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur