Learn More
asecos™ Sicherheitskanister Edelstahl
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 40092
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17816406
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Abfüllhahn aus Edelstahl (1.4301)
  • inkl. Entlüftung, NBR-Dichtung und Schraubkappe aus Aluminum, integrierter Flammensperre und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
Spezifikation
5.3 gal.
Gray
12.13 in.
10.67 in.
8.16 lb.
20 L
Edelstahl
308.00 mm
271.00 mm
3.7 kg
Name des Produkts
asecos™ Sicherheitskanister Edelstahl > Capacity: 20 L, Height: 271 mm