Learn More
asecos™ Sicherheitskanister Edelstahl
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 40090
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17826476
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Abfüllhahn aus Edelstahl (1.4301)
  • inkl. Entlüftung, NBR-Dichtung und Schraubkappe aus Aluminum, integrierter Flammensperre und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
Spezifikation
1.3 gal.
Gray
9.61 in.
6.65 in.
5.29 lb.
5 L
Edelstahl
244.00 mm
169.00 mm
2.4 kg
Name des Produkts
asecos™ Sicherheitskanister Edelstahl > Kapazität: 5 l