Learn More
asecos™ Sicherheitskanister Edelstahl
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 40091
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17806506
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Abfüllhahn aus Edelstahl (1.4301)
  • inkl. Entlüftung, NBR-Dichtung und Schraubkappe aus Aluminum, integrierter Flammensperre und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
Spezifikation
2.6 gal.
Gray
9.61 in.
9.49 in.
5.73 lb.
10 L
Edelstahl
244.00 mm
241.00 mm
2.6 kg
Name des Produkts
asecos™ Sicherheitskanister Edelstahl > Capacity: 10 L, Height: 241 mm