Learn More
BINDER™ Stacking Adapter
Stacking adapter to stack two devices.
Marke: BINDER™ 9051-0056
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Used to safely stack two identical devices
- For use with KB 65, KB 130, KB PRO 130, KBF 130, or KBF PRO 130 models
Spezifikation
KB 65 | |
Plastic | |
Stacking Adapter |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Stacking Adapter > For use with KB 65
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur