Learn More
BINDER™ Stacking Adapter
Stacking adapter to stack two devices.
453.00 € - 495.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30238228
|
BINDER™
9051-0048 |
KB 130, KB PRO 130, KBF 130, KBF PRO 130 |
495.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30238371
|
BINDER™
9051-0056 |
KB 65 |
453.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Used to safely stack two identical devices
- For use with KB 65, KB 130, KB PRO 130, KBF 130, or KBF PRO 130 models
Spezifikation
Plastic | |
Stacking Adapter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Stacking Adapter