Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i/Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 Inkubatoren
Kann verwendet werden mit: HERAcell VIOS 160i/250i und Forma Steri-Zyklus i160/i250
Marke: Thermo Scientific™ 50141920
156.06 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
In den meisten Laborumgebungen sind Schwebstoffe eine primäre Kontaminationsquelle. Unsere fortschrittliche HEPA-Filtertechnologie schützt Ihre Kulturen und sorgt innerhalb von nur fünf Minuten nach einer Türöffnung für 30 Sekunden eine Luftqualität in Reinraumqualität der ISO-Klasse 5.
HEPA-Filter
- 99,97 % Filterung bei 0,3 μm
- Kompatibel mit allen Thermo Scientific™ Forma™ Inkubatoren der Serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ Inkubatoren und Forma™ Inkubatoren der Serie 310 (mit HEPA-Filter)
- Hauptkammerfilter einzeln oder zusammen mit den anderen Kammerfiltern erhältlich
Dekontaminations-Kits
- Besteht aus Filtern für schwer zu reinigende Kammern und Dichtungen (außer Türdichtungen) sowie Schläuchen
- Verringerung von Ausfallzeiten und Arbeitsaufwand für die Dekontamination
Spezifikation
Ersatz für HEPA-Filter im Innenraum des Inkubators, rechteckig | |
Heracell VIOS 160i/250i und Forma Steri-Cycle i160/i250 | |
LED | |
HEPA-Filter |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
16Stunden
1Minuten
6Sekunden
53