Learn More
Velp Scientifica™ Halbkugelförmige Schüssel
Kann verwendet werden mit: AREX-6 Heizplattenrührer
Marke:  Velp Scientifica™ A00000332
159.74 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15805211
  • 180.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kann verwendet werden mit: AREX-6 Heizplattenrührer
  • Für Kolben in verschiedenen Größen
  • Zur Verwendung mit Heizplatten mit 135 mm
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Passt auf 135 mm-Platte
Rührer mit Heizplatte der Serie 6
Schüssel
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Halbkugelförmige Schüssel > Volumen: 250 ml