Learn More
Sperian™ Kanister aus Aluminium
Zum Schutz vor verschiedensten Risiken in vielen Umgebungen. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40 Filter sind niedrig angeordnet, um eine Behinderung im Sichtfeld zu vermeiden.
Marke: Sperian™ 1784140
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Gehäuse aus Aluminium bietet optimale Beständigkeit gegen Gefahren
- Geringer Atmungswiderstand
- Erhältlich in Ausführungen zum Schutz vor Feinstaub, Biogefahren, Chemikalien, Verunreinigungen, Gasen, Dämpfen und Rauch
Spezifikation
Kanister | |
RD40 | |
Aluminiumlegierung mit PE-Abdeckung, aktivierte und imprägnierte Holzkohle. | |
Atemschutz gegen Quecksilberdämpfe, feste und flüssige Partikel | |
Modell HgP3 |
EG Konformitätserklärung- EG Kategorie PSA- 3, Qualitätssicherung- ISO 9001 / 2000, EG-Zertifikat Nummer- 757, EG-Bescheinigung- EG-Bescheinigung, EG- Bescheinigung Nummer-757 | |
Rot, Weiß | |
ALU RD40 HG+P3 | |
Vollmaske mit Rd40-Anschluss. | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Kanister aus Aluminium > Modell: HgP3
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur