Learn More
BINDER™ Reinforced Rack
Reinforced shelf rack in-set with pair of retaining U-rails, for use with climate chambers and cooling incubator chambers.
Marke: BINDER™ 8012-2415
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Shelf rack made of stainless steel
- Includes set of U-rails
Spezifikation
KB 1060, KB PRO 1060, KBF 1060, KBF PRO 1060 | |
Stainless Steel | |
Rack |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Reinforced Rack > KB 1060, KB PRO 1060, KBF 1060, KBF PRO 1060
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur