Learn More
asecos™ Spezial Sorbents Kissen
Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl
Brand: asecos™ 9910
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Specifications
Weiß | |
Chemikalienbindevlieskissen | |
250.00 mm | |
250.00 mm | |
3.6 kg |
Heavy-duty Cloth | |
9.84 in. | |
9.84 in. | |
7.94 lb. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
asecos™ Spezial Sorbents Kissen > Width: 25 cm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction