Learn More
asecos™ Spezial Sorbents Kissen
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
250,00 mm
460,00 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Heavy-duty Cloth |
| Typ | Chemikalienbindevlieskissen |
| Länge (angloamerikanisch) | 9.84 in. |
| Länge (metrisch) | 250.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.84 in. |
| Breite (metrisch) | 250,00 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 7.94 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 3.6 kg |