Learn More
asecos™ Lagerkanne PE
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport von Flüssigkeiten, z.B. Säuren oder Laugen
Marke:  asecos™ 40096
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17886426
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301), inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
0,5 gal.
Gelb
3.94 in.
12.20 in.
1.21 lb.
2 L
Polyethylen
100.00 mm
310.00 mm
0.55 kg
Name des Produkts
asecos™ Lagerkanne PE > Capacity: 2 L