Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST4 Plus Zentrifugenserie
GREENER_CHOICE
Schnellere Verarbeitung höherer Probenzahlen, gutes Verhältnis von Kapazität zu Stellfläche und einfache Programmierschnittstelle sowie flexibles Zentrifugieren der meisten Röhrchen und Flaschen in einer Zentrifuge.
Marke:  Thermo Scientific™ 75009524
10509.91 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24282" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16360728
  • 11859.00 € / 1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
  • Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
  • Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
  • Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:33
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:33
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
  • Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:33
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:33
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
  • Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
  • Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
  • Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!
    Aktionscode: 21629
    Gültig bis zum2025-12-31
    Tage
    249
    Stunden
    6
    Minuten
    43
    Sekunden
    41
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sorvall ST4 Plus Zentrifugenserie > Universalzentrifuge; Zentrifuge: SorvallRMD plus; Spannung: 220 bis 240