Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Mikro 21R Mikrozentrifuge, gekühlt
GREENER_CHOICE
Zentrifugieren von 24 x 2 ml bei bis zu 21,100 x g mit Kühlung, um die routinemäßige Vorbereitung von Mikrozentrifugenröhrchen zu beschleunigen.
Brand:  Thermo Scientific™ 75002544
4989.80 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15368824
  • 6653.10 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Description
Description
Die Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21R Mikrozentrifugen eignen sich ideal für den täglichen Laboreinsatz bis 21,100 x g und liefern hervorragende Verarbeitungsleistung, einzigartige Sicherheitsfunktionen und eine breite Palette an Mikrozentrifugenrotoren und Zubehör für die Verarbeitung von Mikrozentrifugenröhrchen. Die Kühlfunktion bietet Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
Unterstützung der Mikrovolumina-Trennung durch:
  • Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 x g in nur 12 Sekunden.
  • Modelle mit Kühlfunktion bieten Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
  • Unter den 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren finden Sie auch für Ihre Anwendung den idealen Rotor:
    • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
    • Der Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen.
    • Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
    • Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
  • Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
  • Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
  • Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
  • Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
  • Entspricht den aktuellsten Klinik- und Sicherheitsstandards und ist In-Vitro-Diagnostics (IVD)-konform gemäß 98/79/EC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
24 x 1,5/2 ml
21,100 xg
-9 bis +40 °C
Tischzentrifuge
Sorvall Legend Micro 21R Zentrifuge, gekühlt
2 Jahre
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.)
Sorvall™
230 V
14.800 U/min
50 dB(A)
CSA, CE, IVD
Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel
230 V, 50/60 Hz
Ja
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch)
62,0lb. (28,0 kg)
50/60 Hz
18x zweireihiger 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Promotions
Promotions
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!
    Aktionscode: 21629
    Gültig bis zum2025-12-31
    Tage
    274
    Stunden
    4
    Minuten
    30
    Sekunden
    14
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Mikro 21R Mikrozentrifuge, gekühlt >