Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB049/S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11537113
  • 15.60 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren
  • Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
42mm
Grau
55mm
Propfen
46/55 IRHD
2/Pckg.
49mm
Festes Neopren
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Bodendurchmesser:49mm