Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Beschreibung
- Aus Neopren
- Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor | |
49mm | |
Grau | |
64mm | |
Propfen |
46/55 IRHD | |
Je 1 | |
57mm | |
Festes Neopren |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Bodendurchmesser:57mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur