Learn More
DWK Life Sciences E-Z Verschlussöffner
Mit ergonomischen Griffen zum Verschließen und Öffnen von Laborfläschchen.
Marke:  DWK Life Sciences W225353
560.22 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10115822
  • 569.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wheaton E-Z Entdeckler werden für das Entdeckeln von standardmäßigen Laborfläschchen empfohlen.
  • Entdeckler sind in verschiedenen Größen lieferbar, einschließlich für das Entfernen von Versiegelungen mit einer Größe von 8, 11, 13 und 20 mm.
  • Die Entdeckler werden mit sichtbaren Größenetiketten für eine einfache Identifikation geliefert.
  • Durch einen ergonomischen, gepolsterten Griff angenehm zu verwenden. Die Ermüdung der Hand wird durch den kurzen Griff und den umgestalteten, gefederten Aufbau reduziert.
  • Entdeckler können autoklaviert werden, wobei Autoklavieren jedoch das Aussehen ändern oder die Produktlebensdauer verkürzen kann. Sie sollten nicht bei mehr als 121 °C autoklaviert werden
Serviceleistungen
Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mm-Dichtungen
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
DWK Life Sciences E-Z Verschlussöffner > Entdeckler für Versiegelungen; 20mm-Versiegelungen