Learn More
Natriumsulfat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387277
Natriumsulfat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387277
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Artikelnummer. 11387277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011560.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung bei der Trocknung organischer Flüssigkeiten, bei der Bestimmung von Kjeldahl-Stickstoff, bei der Herstellung von Glas
In drying organic liquids, in Kjeldahl nitrogen determination, in manufacturing of glass. Sodium sulfate anhydrous is used primarily for drying non-aqueous solvents by removing traces of water. It is used as a fining agent for molten glass, levelling agent in textile processing, and filler in detergents. It is also used in Kraft process for paper pulping, defrosting windows, manufacture of starch, glass, and soap.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884°C
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Merck Index 14,8680
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Insoluble in alcoholSoluble in water,glycerol and hydrogen iodide; Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.484
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.680
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU18J060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
ChargennummerS22I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
ChargennummerZ01H047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
ChargennummerF22K35 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
ChargennummerT27E029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
Name des Produkts
Natriumsulfat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >