Learn More
Sodium sulphate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10578830 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10578830
Marke: JT Baker 0313.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Laboratory Reagent
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1429°C (1013 hPa)
Schmelzpunkt 888°C
pH 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich min. 99.0%
Glühverlust max. 0.5%
Verpackung Kunststoffflasche für Feststoffe
Dichte 2.7 g/cm³ (20°C)