Learn More
Sodium sulphate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1429°C (1013 hPa) |
| Schmelzpunkt | 888°C |
| pH | 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C) |
| Menge | 500 g |
| Prozentgehaltsbereich | min. 99.0% |
| Glühverlust | max. 0.5% |
| Verpackung | Glasflasche für Feststoffe |
| Dichte | 2.7 g/cm³ (20°C) |