Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Na2O4S, CAS-Nummer 7757-82-6, Dinatriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzkuchen, Natriumsulfat, Natriumsulfat 2:1, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Natriumsulfat, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Thenardite, 5 kg, CHEBI:32149, weiß, 142,04 g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 884 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 bis 8 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| IUPAC-Name | Dinatrium; Sulfat |
| Formelmasse | 142.04 mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |