Learn More
Natriumsulfat, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11464662
Natriumsulfat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11464662 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 11464662
Marke: MP Biomedicals 02191444.5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird bei der Proteinkristallisation und zur Untersuchung der Prionproteinfaltung verwendet. Natriumsulfat, MP Biomedicals ist das Natriumsalz der Schwefelsäure. Es ist ein Reagenz, das in Großanwendungen wie dem Färben und Drucken von Textilien und in der Fertigung verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7757-82-6
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Summenformel Na2O4S
MDL-Nummer MFCD00003504
Synonym Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (100 mg/ml), für eine klare, farblose Lösung.
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) > 99.0 %
Güte ACS
Name des Produkts
Natriumsulfat, MP Biomedicals™ >