Learn More
Fisherbrand™ Silikonstopfen
Für Labor- und/oder Lebensmitteltests, industrielle Maskierung oder Schulungszwecke.
Marke:  Fisherbrand™ SB031/S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11517672
  • 21.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ungiftig, durchscheinend
  • Temperaturbereich von 60 bis 200 °C
  • Hoher elektrischer Widerstand
  • Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
Spezifikation
2/Packung
31mm
Silikon
Stopfen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonstopfen > Durchmesser: 31 mm