Learn More
BRAND™ Silikonstopfen
Silikonkonstruktion mit natürlicher Farbe. Verhindert Verschüttungen während der Arbeit im Labor.
Marke:  BRAND™ 144320
15.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10796891
  • 16.85 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus Silikonkautschuk
  • Dient zur Vermeidung von unbeabsichtigten Lecks und verschütteten Flüssigkeiten
  • Naturfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
12,5 mm
Silikon
Naturfarben
16,5 mm
Name des Produkts
BRAND™ Silikonstopfen > Durchmesser Base: 12.5 mm