Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonstopfen
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ Silikonstopfen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 263013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
- Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
- Nicht toxisch, biologisch neutral
- FDA/BGA-zugelassen
- Für Reagenzgläser
- Einfach zu installieren
Spezifikation
20 mm | |
-70°C and +250°C | |
12mm | |
Silikonstopfen |
500/Pckg. | |
20mm | |
Silikon |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonstopfen > Durchmesser Boden: 8 mm, 500-er Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur