Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Zum sicheren Verschließen von Laborinstrumenten. Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikon sind transparent.
Marke: Deutsch Neumann™ 1010521
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
21mm | |
27mm | |
Silikon | |
Poly-Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi > Bodendurchmesser: 21 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur