Learn More
Fisherbrand™ Silikonstopfen, durchscheinend
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4mm
5mm
7mm
9mm
10mm
11mm
15mm
19mm
21mm
23mm
25mm
27mm
29mm
33mm
35mm
37mm
39mm
41mm
45mm
57mm
62mm
67mm
71mm
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Specifications
Specifications
| Länge (metrisch) | 24mm |
| Menge | 10/Pckg. |
| Temperaturbereich (metrisch) | –60 bis 200 °C |
| Farbe | Durchscheinend |
| Diameter (Metric) Bottom | 15mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 18mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Stopfen |