Learn More
Eisen-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Fe in 2 bis 5 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 196051000
14.63 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Iron standard solution | |
1 mg/ml Fe in 2% HNO3 | |
Kunststoffflasche | |
Farblos | |
Fe | |
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N | |
[Fe] | |
55.85 | |
CHEBI:82664 | |
AAS |
997 to 1003 μg/mL of Fe (3+) in 2% HNO3 (20°C) | |
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
100 mL | |
7.86 | |
MFCD00010999 | |
Flüssig | |
Eisen | |
23925 | |
55.85 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Iron standard solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462209 | Analysenzertifikat | 23/04/2024 | 196051000,196055000 |
A0458451 | Analysenzertifikat | 04/12/2023 | 196051000,196055000 |
A0452379 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 196051000,196055000 |
A0395163 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 196051000,196055000 |
B00S0686 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 196051000,196055000 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Unglaubliche Einsparungen bei Peptid- und Protein-Massenspektrometrie-Testprodukten
Entdecken Sie unsere neue Aktion für Peptid- und Protein-Massenspektrometrie-TestsAktionscode: 24142Gültig bis zum: 2025-03-14
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
16Stunden
11Minuten
47Sekunden
38 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
46Stunden
11Minuten
47Sekunden
38 -
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Tage
6Stunden
11Minuten
47Sekunden
38Neues Angebot Jetzt sparen