Learn More
Uvex™ Signal Waist Coat 8960-Yellow 100%PES
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Beschreibung
- Material: 100 % Polyester/Gewebe Warnweste aus Polyester/Gewebe mit Fläche für Logo-Anbringung.
- Klettverschluss, 2 umlaufende Reflexstreifen im Rumpfbereich, Reflexstreifen über den Schultern für bessere Sichtbarkeit in der geneigten Position, eingefasste Kanten, Logoaufbringung möglich (Position: Rückenteil)
- Zertifiziert gemäß EN 20471 X2
- Größe: M (50/52) – XXXL (66/68)
- Pflegeanleitung: Waschgang 40 °C, Schonwäsche (max. 25 Waschvorgänge), nicht chloren, nicht bügeln, chemische Reinigung: P (max. 20 Reinigungszyklen), nicht im Trockner trocknen
Spezifikation
Spezifikation
Verschlusstyp | Klettverschluss |
Produkttyp | High-visibility Vest |
Farbe | Gelb |
Größe | Groß |
Material | Polyester |
Dicke (metrisch) | 140 g/m² |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Signal Waist Coat 8960-Yellow 100%PES >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur