Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen-Kit, Braunglas, PE-Stopfen
Für die HPLC empfohlen.
Marke:  Fisherbrand™ 15 14 0562
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10455982
  • 28.15 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
  • Eine handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Shell-Fläschchen
14.65 mm
4 ml
44,6 mm
Nein
Bernsteinfarbig
Glas
100
15
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    27
    Stunden
    4
    Minuten
    17
    Sekunden
    26
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    58
    Stunden
    4
    Minuten
    17
    Sekunden
    26
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen-Kit, Braunglas, PE-Stopfen > Flacher Boden, ,4 ml, ,44,6 mm Höhe