Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen aus Glas
16.36 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für die HPLC empfohlen
- Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
- Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
4 ml | |
Cap/Plug ND15 (not included; sold separately) | |
100 | |
Nein |
14.65 mm | |
5.5 ml | |
Shell-Fläschchen | |
<800 μl | |
Flachboden | |
44,6 mm | |
1. hydrolytische Klasse |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
17Stunden
8Minuten
37Sekunden
28 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
48Stunden
8Minuten
37Sekunden
28Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen aus Glas > Klar, 4 ml, flacher Boden, 44.6 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur