Learn More
Epredia™ Doppelte Cytoslide™ Mikroskopobjektträger
Verwenden Sie Epredia™ Shandon™ Doppel-Cytoslides™ mit Epredia™ Shandon™ EZ Doppel-Cytofunnel-Kammern™ .
Marke:  Epredia™ 5991054
69.25 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12006689
  • 76.75 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Shandon™ Double Cytoslides™ für Ihre Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Double Cytofunnel™ Kammern.
  • Probe wird innerhalb eines mit 1 oder 2 markierten Kreises sedimentiert
  • Die Nummernkreise stimmen mit der Cytofunnel™ Kammer überein
Bestellhinweis:
  • Erhältlich in Packungen mit je 100 Objektträgern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Doppelter Zyto-Objektträger
Glatt
Unbeschichtet
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Doppelte Cytoslide™ Mikroskopobjektträger >