Learn More
Epredia™ Doppelte Cytoslide™ Mikroskopobjektträger
Artikelnummer. p-4525365 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Beschichtet
Unbeschichtet
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12006689
Marke: Epredia™ 5991054
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Epredia™ Shandon™ Doppel-Cytoslides™ mit Epredia™ Shandon™ EZ Doppel-Cytofunnel-Kammern™ .
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Shandon™ Double Cytoslides™ für Ihre Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Double Cytofunnel™ Kammern.
  • Probe wird innerhalb eines mit 1 oder 2 markierten Kreises sedimentiert
  • Die Nummernkreise stimmen mit der Cytofunnel™ Kammer überein
Bestellhinweis:
  • Erhältlich in Packungen mit je 100 Objektträgern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Doppelter Zyto-Objektträger
Farbe Glatt
Beschreibung Unbeschichtet