Learn More
Epredia™ Doppelte Cytoslide™ Mikroskopobjektträger
Verwenden Sie Epredia™ Shandon™ Doppel-Cytoslides™ mit Epredia™ Shandon™ EZ Doppel-Cytofunnel-Kammern™ .
Marke: Epredia™ 5991055
93.05 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Shandon™ Double Cytoslides™ für Ihre Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Double Cytofunnel™ Kammern.
- Probe wird innerhalb eines mit 1 oder 2 markierten Kreises sedimentiert
- Die Nummernkreise stimmen mit der Cytofunnel™ Kammer überein
Bestellhinweis:
- Erhältlich in Packungen mit je 100 Objektträgern
Spezifikation
Glas | |
Doppelter Zyto-Objektträger | |
Glatt | |
Beschichtet |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
42Stunden
23Minuten
6Sekunden
11