Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen, Natronlimx, ohne Rahmen, mittelwandig
Artikelnummer. 17991142 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
5 ml
7 ml
10 ml
12 ml
18 mL
22 mL
23 ml
29 m
35 mL
55 mL
Länge (metrisch):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18 mm
24 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17991142
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Reagenzgläser mit rundem Boden sind universelle zylindrische Laborgeräte aus Glas, die z. B. für chemische Reaktionen, Vorbehandlungen oder zur Aufbewahrung kleiner Flüssigkeitsmengen verwendet werden.
  • Der Transfer von Stoffen und Flüssigkeiten in andere Aggregationszustände und damit die Einleitung weiterer Reaktionen ist für die tägliche Arbeit im Labor von großer Bedeutung. Für diese Arbeiten wird eine Vielzahl von Gefäßen, Geräten und Ausrüstung verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden in der Regel in Reagenzgläsern durchgeführt, da nur geringe Mengen an Substanz entfernt werden.
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
  • Dickwandig und dadurch elektronisch sehr resistent
  • Erhältlich mit Wulstrand oder geradem Rahmen
  • Mit rundem Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Kalknatronglas
Form Zylindrisch
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Reagenzröhrchen
Wandstärke 0.9 mm