Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen, Borosilikatglas 3.3, ohne Rahmen, mittelwandig
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
5 ml
12 ml
13 ml
17 ml
21 mL
27 ml
32 mL
34 ml
53 mL
57 l
112 L
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Durchmesser (metrisch):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
50 Stück
Description
- Der Transfer von Stoffen und Flüssigkeiten in andere Aggregationszustände und damit die Einleitung weiterer Reaktionen ist für die tägliche Arbeit im Labor von großer Bedeutung. Für diese Arbeiten wird eine Vielzahl von Gefäßen, Geräten und Ausrüstung verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden in der Regel in Reagenzgläsern durchgeführt, da nur geringe Mengen an Substanz entfernt werden.
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Dickwandig und dadurch elektronisch sehr resistent
- Mit rundem Boden
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
| Kapazität (metrisch) | 17 ml |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 100/Packung |
| Eingefasst | Nein |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Wandstärke | 1.2 mm |