Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Weiße, 2-lagige Liegenabdeckungen für hochwertigen Schutz. Kostengünstige und leichte, gut transportable Ärzterollen. Ideal zum Abdecken von Ärzteliegen im Gesundheitswesen. Robust, reißfest und strapazierfähig. 50 cm (B), kombinierbar mit Spender 7056.
Marke: Kimberly-Clark™ 6003
104.42 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal zum Schutz von Ärzteliegen und zur Aufrechterhaltung höchster Hygienestandards im Gesundheitswesen
- Leichte, gut transportable Rollen
- Weich, saugfähig, reißfest und haltbar
- Hochwertiger Schutz
Bestellinformation
Farbe
Spezifikation
Scott-Bleche | |
Paper | |
50 x 37 cm |
Weiß | |
Unsteril | |
Sheets |