Learn More
Cole-Parmer™ SC-200 Series Sample Concentrators
Quickly concentrate multiple samples in a block at once.
Marke: Cole-Parmer™ 36620-43
1100.45 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Variable needle position suits various Dri-Block™ inserts
- Small size makes it ideal for use under a fume hood
- Needles, block, and block heater sold separately
- Concentrator blows an inert gas over the surface of your samples via stainless steel needles (not included).
- Blown gas in combination with the heat from the heater produce ideal conditions for fast efficient evaporation.
- Insert needles into a silicone membrane in any configuration.
- Fully adjustable gas reservoir provides accurate height control.
- Maximum vertical traveling distance is 32 cm.
- Maximum gas usage is 15 L/min.
- Order PTFE-coated needles for use with corrosive samples.
Spezifikation
SC-200 | |
For 96-Well Plates | |
Dri-Block™ Inserts |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SC-200 Series Sample Concentrators > Description: For 96-Well Plates
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur