Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers Artikelnummer.: 11543809
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers
Artikelnummer. 11543809
Konische Wells, 12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
Click to view available options
Beschreibung:
Conical Wells
Fasst 80 x 0,2 ml-Röhrchenstreifen
Flat Bottom Wells
Konische Wells
Leer mit Thermometerbohrung
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Wells mit flachem Boden
Aufnahmevermögen:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Artikelnummer. 11543809
Marke: Cole-Parmer™ 3662056
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eloxierte Blöcke aus Aluminiumlegierung gewährleisteten eine effiziente Wärmeübertragung. Aluminum Techne™ Dri-Block Einsätze bieten eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
  • Für die Verwendung mit Techne Dri-Block™ Heizgeräten
  • Die meisten Blöcke haben ein separates Loch für ein Thermometer.
  • Die Techne Dri-Block Heizgeräte können Blockeinsätze in jeder beliebigen Kombination aufnehmen (größenabhängig).
  • Je nach gewählter Blockkombination kann eine halbbreite Aussparung mit Kunststoffabstandshaltern gefüllt werden, um so die optimale thermische Leistung zu gewährleisten.
  • Ein enger Anschluss von Probenröhrchen gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung.
  • Außergewöhnlich hohe Temperaturregelgenauigkeit
Abmessungen (T x B H)
  • Blöcke mit halber Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 37 x 50 mm.
  • Blöcke mit einfache Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 75 x 50 mm.
  • Blöcke mit doppelter Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 150 x 61 mm.
  • Blöcke mit dreifacher Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 225 x 50 mm.
Spezifikation
Beschreibung Konische Wells
Aufnahmevermögen 12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 12
Typ Techne Dri-Block Einsatz
Enthält Mit Thermometerbohrung
Röhrchengröße 16 mm Durchm.
Tiefe (angloamerikanisch) Well 1,89 in.
Tiefe (metrisch) Well 48 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 0,63 in.
Durchmesser (metrisch) Well 16 mm
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers >