Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstück mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer
Schützt vor schäumenden Produkten, die in Kondensatoren eindringen können. Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstücke mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer verfügen über einen Anti-Kletter-Mechanismus.
Marke: Pyrex™ SH15/29
204.19 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zum Einsatz mit Rotationsverdampfern
- Schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeit in den Kondensator
- Für Flüssigkeiten, die einen Hang zur Schaumbildung aufweisen
- Die Tropfenfänger verfügen über einen 29/32er-Sockel
Spezifikation
Schutz gegen ansteigende Flüssigkeiten | |
Rotationsverdampfer | |
Konus: 29/32, Buchse: 29/32 |
Borosilikatglas | |
Je 1 | |
150 mL |