Learn More
Cole-Parmer™ SC-200 Series Sample Concentrators
Quickly concentrate multiple samples in a block at once.
1450.00 €
Spezifikation
Modell | SC-200 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Dri-Block™ Inserts |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17986082
|
Cole-Parmer™
36620-42 |
For Tubes |
1450.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17996082
|
Cole-Parmer™
36620-43 |
For 96-Well Plates |
1450.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Variable needle position suits various Dri-Block™ inserts
- Small size makes it ideal for use under a fume hood
- Needles, block, and block heater sold separately
- Concentrator blows an inert gas over the surface of your samples via stainless steel needles (not included).
- Blown gas in combination with the heat from the heater produce ideal conditions for fast efficient evaporation.
- Insert needles into a silicone membrane in any configuration.
- Fully adjustable gas reservoir provides accurate height control.
- Maximum vertical traveling distance is 32 cm.
- Maximum gas usage is 15 L/min.
- Order PTFE-coated needles for use with corrosive samples.
Spezifikation
SC-200 | |
Dri-Block™ Inserts |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SC-200 Series Sample Concentrators