Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120 Vakuumkonzentrator und Kits
Artikelnummer. 15926171 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
SpeedVac SPD120 Vakuumkonzentrator
SpeedVac SPD120 integriertes Systemkit
Elektrische Anforderungen:
230 V / 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15926171
Marke: Thermo Scientific™ SPD120230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhalten Sie die erforderlichen Komponenten für molekularbiologische Applikationen mit dem Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120-Vakuumkonzentrator und Kits.
Diese modularen Vakuumkonzentratoren bringen Flexibilität an Ihren Arbeitsplatz. Sie eignen sich ideal für die Verdampfung nicht aggressiver organischer Substanzen. Wählen Sie aus einem der 2 erhältlichen Kits: SPD120P1 SpeedVac Kit für die Standardverdampfung oder SPD120P2 SpeedVac™ Kit für die Lyophilisierung. Alle unsere SpeedVac Kits enthalten alle erforderlichen Komponenten unter einer Modellnummer.
Platzsparende Bauweise:
  • Automatisches Entlüftungsventil für unbeaufsichtigten Start/Stopp
  • Digitale Anzeige der Parameter zur einfachen, reproduzierbaren Auswahl
  • Drei benutzerdefinierte Programme, die geändert und gespeichert werden können
  • Unabhängige Timer für Wärme- und Laufbetrieb sowie akustischer Alarm, wenn der Durchlauf abgeschlossen ist
  • PTFE-beschichtete Kammer für eine hohe chemische Beständigkeit und zur einfachen Reinigung
  • Kombinierbar mit einer geeigneten Kühlfalle, Vakuumpumpe oder Chemikalienfalle für ein komplettes Aufkonzentrations- und Trocknungssystem
Produktmerkmale:
  • Grundlegende molekularbiologische Anwendungen mit höherer Kapazität der Mikrotiterplatten
  • Einfache Anzeige und Programmierung
  • Sechs Programme verfügbar
  • Verbesserte Verdunstung, kompatibel mit organischen Substanzen
  • Glasabdeckung mit Strahlungselementen zur Beschleunigung der Verdampfung und Verkürzung der Trocknungszeit
  • Der Vakuumendpunktmodus beendet den Betrieb bei Erreichen des voreingestellten Vakuumniveaus
  • Digitale Anzeige von Vakuum, Temperatur und Zeit
  • Der verriegelte Deckel und die Anzeige für die Deckelverriegelung gewährleisten die Sicherheit des Benutzers während des Betriebs
Das SpeedVac SPD120 P1 Kit enthält:
  • SpeedVac Konzentrator
  • Universalvakuumsystem (UVS450) mit ölfreier Vakuumpumpe und Kühlfalle (-50 °C)
  • Kondensationskolben aus Glas (GCF400)
  • 40 x 1.5 ml-Rotor (RH40–11)
  • Schlauch-Kit mit 12’ dickwandigen Vakuumschläuchen, Schlauchschneider, Klemmen und sonstigem Montagezubehör, manuellem Belüftungsventil BV130 sowie Gebrauchsanleitung
  • CryoCool Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Das SpeedVac SPD120 P2 Kit enthält:
  • SpeedVac Konzentrator, Basismodell für die Molekularbiologie
  • -105 ºC, Ultratieftemperatur-Kühlfalle
  • VPL120 Hochvakuumpumpe
  • 40 x 1.5 ml-Rotor (RH40–11)
  • Universal-Schlauchsatz (TFK100)
  • Digitales Vakuummeter
  • Kit mit chemischer Falle zur Verwendung mit Einwegkartuschen
  • Einwegkartusche mit Farbindikator zur Absorption von Säuren und Wasserdampf
  • Kondensationskolben aus Glas
  • Schmieröl für Vakuumpumpen
  • CryoCool Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische
  • Acetonitril
  • Ethanol
  • Isopropanol
  • Methanol
  • Wasser
  • Acetonitril und Wasser
  • Ethanol und Wasser
  • Methanol und Wasser
  • Ammoniumhydroxid
Typische Anwendungen:
  •  Trocknen von Biomolekülen in der HPLC-Fraktionierung
  • Verdampfen von Reinigungslösungsmitteln
  • Trocknen von Naturproduktextrakten in Wirkstoff-Assays
  • Lyophilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Modell Deckel aus Glas mit mittlerer Kapazität
Zertifizierungen UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung
Beschreibung SpeedVac SPD120 Vakuumkonzentrator
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz